Merck
489158
Sigma-Aldrich
Triethyl(silan-d)
97 atom % D
Synonym(e):
Deuterated triethylsilane
Größe auswählen
500 MG
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 309.00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4117 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
Dichte
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
InChIKey
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)