Merck
487570
Sigma-Aldrich
Cyanurchlorid-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin-13C3
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’260.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3Cl3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’260.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)