Wichtige Dokumente
485721
Bis-(acetato-O)-triphenylbismuth(V)
98%
Synonym(e):
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
~170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?