331104
D-Xylose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable