Merck
485136
Sigma-Aldrich
o-Xylol-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-13C2-benzol, o-Xylol-α,α′-13C2
Größe auswählen
1 G
CHF 1’410.00
CHF 1’410.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’410.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(13CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’410.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25--23 °C (lit.)
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]c1ccccc1[13CH3]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
CTQNGGLPUBDAKN-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)