Wichtige Dokumente
483478
Hexyltrimethoxysilan
Synonym(e):
n -Hexyltrimethoxysilane, Trimethoxyhexylsilane
Empfohlene Produkte
SMILES String
CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-6-7-8-9-13(10-2,11-3)12-4/h5-9H2,1-4H3
InChIKey
CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Scientific reports, 6, 22350-22350 (2016-03-01)
Herein, we report a facile route to synthesize silane coated upconversion nanoparticles (UCNPs@silane) with an ultrathin layer (the thickness: 1-2 nm), which not only provides good biocompatibility, but also affords hydrophobic interspace to load organic molecules to realize multifunctions. Besides the