Merck
483281
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-bromid Hexahydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CrBr3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.80
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
79 °C (lit.)
Dichte
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)