Merck
481734
Sigma-Aldrich
Cadmiumtetrafluoroborat -Lösung
45 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Lineare Formel:
Cd(BF4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99.99%
Konzentration
45 wt. % in H2O
Dichte
1.485 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)