Merck
SYNA402440
Synthware adapter with mineral oil bubbler
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware A402440, Adapter, bubbler adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 162.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
A402440
Schlauchgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware adapter with mineral oil bubbler joint 24/40 and 10mm O.D. hose connection. It allows in-line connection and purging of apparatus.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)