Merck
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), chlorterminiert
average Mn ~3,000
Größe auswählen
50 ML
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 285.00
About This Item
Lineare Formel:
(C4H13ClO2Si2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mn ~3,000
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
Viskosität
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
InChIKey
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)