Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 46.70 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 162.00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
mol wt
~9,430
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Klares, farbloses Flüssigpolymer, das als stationäre Phase in der Gaschromatographie und als Entschäumer verwendbar ist.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| mol wt ~9,430 | mol wt ~17,250 | mol wt - | mol wt 71800-547100 g/mol |
| viscosity 200 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 500 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxan
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?