Wichtige Dokumente
480835
2-Brom-4-methylanisol
97%
Synonym(e):
3-Brom-4-methoxytoluol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.565 (lit.)
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15.5 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1,6-bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyridine (H2mdppy)[2]
- 1,8-dimethoxy-4-methylanthra-quinone[3]
- ethyl 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-methyl-4-oxocyclopentanecarboxylate[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?