Wichtige Dokumente
479993
Methyl-4-(aminomethyl)benzoat -hydrochlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
243 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
Cl.COC(=O)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
InChIKey
GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)