Wichtige Dokumente
479128
2-Aminoindan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
InChIKey
LMHHFZAXSANGGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?