Merck
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)bis(p-phenylenoxy)dianilin
97%
Synonym(e):
2,2-Bis-[4-(4-aminophenoxy)-phenyl]-hexafluorpropan, 4′,4′′′-(Hexafluorisopropyliden)-bis(4-phenoxyanilin)
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
SMILES String
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
InChIKey
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)