476153
Diisobutylfumarat
98%
Synonym(e):
Diisobutyl fumarate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChIKey
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N