Merck
475971
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Ethylphenyl isothiocyanate, also referred as 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene, is an isothiocyanate derivative.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)