Wichtige Dokumente
47556
N-Fmoc-1,3-propandiamin -hydrobromid
≥95.0% (AT)
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(3-aminopropyl)-carbamat -hydrobromid, N-Fmoc-1,3-diamino-propan -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
~121 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChIKey
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?