Merck
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nβ-Alloc-L-2,3-diaminopropionsäure, Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3--diaminopropionsäure, Nβ-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-2,3--diaminopropionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.42
Beilstein:
9161065
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChIKey
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)