Wichtige Dokumente
473448
Kaliumhexacyanchromat(III)
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Chromium potassium cyanide (CrK3 (CN)6 ), Tripotassium hexacyanochromate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: chromium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[K+].N#C[Cr-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Cr.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChIKey
VOCDJOPDZZSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?