Wichtige Dokumente
47300
o-Fluor-DL-phenylalanin
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (NT)
≥98% (HPLC)
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to faint brown
mp (Schmelzpunkt)
243-246 °C (lit.)
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES String
NC(Cc1ccccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChIKey
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Studying mechanism of P 450-mediated oxidation and rearrangement
- Conversion of racemic α-arylalanines to (R)-β-arylalanines
- Ribosomal translation of unnatural peptides
- Synthesis of diisopropylpyridine acetamides for use as Kv1.5 potassium channel antagonists
- Enantioselective hydrolysis of esters for resolution of nonprotein amino acids
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?