Wichtige Dokumente
472220
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
48 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
isocyanate
SMILES String
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
InChIKey
OPPYFFRLKJUEOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- pyrazine and pyrimidine analogs of biarylamines
- N-[trans-5-(3-cyanophenyl)bicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-N′-[4- fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[2-(3(R)-hydroxy-1-pyrrolidinyl]ethyl]urea
- N-[trans-5-(3-cyanophenyl)bicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-N′-[4- fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)- ethyl]urea
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?