Wichtige Dokumente
472034
Tripentylamin
98%, mixture of isomers
Synonym(e):
Triamylamin, Isomerengemisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
81-83 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCN(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
InChIKey
OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?