Merck
471941
Sigma-Aldrich
Kalium-tetrakis-(2-thienyl)-borat
Synonym(e):
Tetra-2-thienylborate potassium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12BKS4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
InChIKey
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)