Merck
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Synonym(e):
1,5-Anhydro-2-desoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
196-199 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
InChIKey
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)