Merck
470562
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylpyridin)iod(I)-hexafluorphosphat
97%
Synonym(e):
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodine(I) hexafluorophosphate, Bis(collidine)iodine hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22F6IN2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.23
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[IH2+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1cc(C)nc(C)c1.Cc2cc(C)nc(C)c2
InChI
1S/2C8H11N.F6P.H2I/c2*1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;1-7(2,3,4,5)6;/h2*4-5H,1-3H3;;1H2/q;;-1;+1
InChIKey
VJHUELANRSPQIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)