468975
Benzyl-(S)-(−)-4-oxo-2-azetidincarboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]21/D −44°, c = 3.3 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C[C@H](N1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-6-9(12-10)11(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
WGLLBHSIXLWVFU-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable