Wichtige Dokumente
468460
1,4-Dimethoxynaphthalin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OC)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-8-12(14-2)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)