Merck
464708
Sigma-Aldrich
Natriumhexahydroxyplatinat(IV)
Synonym(e):
Disodium hexahydroxyplatinate
Größe auswählen
1 G
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 141.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2Pt(OH)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
Konzentration
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChIKey
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)