Merck
462764
Sigma-Aldrich
Kalium-bis(oxalat)platinat(II) Dihydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
About This Item
Lineare Formel:
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
InChIKey
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)