Wichtige Dokumente
462187
1,3-Diimino-5,6-dioctyloxyisoindolin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
InChIKey
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- reactant in template condensation reaction
- reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
- reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
- reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
- reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)