Wichtige Dokumente
460591
Natriumbromid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 806 °C)
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
755 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)