Merck
459704
Sigma-Aldrich
Benzyl-4-brombutylether
90%
Größe auswählen
10 G
CHF 17.00
CHF 17.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 17.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O(CH2)4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 17.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
phenyl
SMILES String
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChIKey
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ron M Versteegen et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(40), 13862-13868 (2005-10-06)
Association of a 16-fold excess of a monodisperse telechelic oligo(THF) (Mw = 1270 g/mol) containing two end groups that selectively bind to the 32 binding sites of a fifth generation dendritic host (Mw = 18,511 g/mol and radius R(h) =