Merck
459577
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazolin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
InChIKey
ZGDUNGBWVZKWGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline is an oxazoline derivative.
Anwendung
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline may be used in the preparation 2-tert-butyl benzamides.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Directed lithiations: the effect of varying directing group orientation on competitive efficiencies for a series of tertiary amide, secondary amide, and alkoxide directed ortho lithiations.
Beak P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(23), 10628-10636 (1993)