Merck
45897
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienylacetat
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienylacetat
Größe auswählen
500 ML
CHF 40.60
CHF 40.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 40.60
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
Beilstein:
1722815
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 40.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>97.0% (sum of isomers, GC)
Brechungsindex
n20/D 1.462
bp
236-242 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChIKey
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)