Merck
458880
Sigma-Aldrich
3-Brom-2,4,6-trimethylanilin
98%
Synonym(e):
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
Größe auswählen
25 G
CHF 270.00
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 270.00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H(CH3)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Farbe
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34.5-39.3 °C (lit.)
Dichte
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
InChIKey
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.