Wichtige Dokumente
457760
(R)-(−)-N-Benzyl-2-phenylglycinol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D −80°, c = 0.85 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
87-90 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-12-15(14-9-5-2-6-10-14)16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChIKey
FTFBWZQHBTVPEO-HNNXBMFYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)