Merck
457094
Sigma-Aldrich
Bis-(2,4-dichlorphenyl)-chlorphosphat
95%
Synonym(e):
Bis(2,4-dichlorphenyl)-phosphorchloridat
About This Item
Lineare Formel:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)