Merck
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenoxyacetonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4OCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
InChIKey
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of C3-Substituted 4-Azaindoles: An Easy Access to 4-Azamelatonin and Protected 4-Azatryptophan.
Jeanty M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(!8), 7390-7393 (2008)
Novel and selective 5-HT2C/2B receptor antagonists as potential anxiolytic agents: synthesis, quantitative structure-activity relationships, and molecular modeling of substituted 1-(3-pyridylcarbamoyl) indolines.
Bromidge SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 41(10), 1598-1612 (1998)
Vlachou M, et al.
Heterocycles, 129-132 (2002)