Wichtige Dokumente
456411
Titan(III)-chlorid-Aluminiumchlorid-Komplex
TiCl3:AlCl3 3:1
Synonym(e):
Aluminiumtitanchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
TiCl3:AlCl3, 3:1
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
InChIKey
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?