Merck
456381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibrom-3-decylthiophen
97%
Synonym(e):
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22Br2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.