Merck
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthen-d10
98 atom % D
Größe auswählen
50 MG
CHF 132.00
100 MG
CHF 203.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 132.00
100 MG
CHF 203.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16D10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Packaged in glass bottles
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
388.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
198.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate