Merck
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl-(R)-(+)-malat
98%
Synonym(e):
Dimethyl-(R)-2-hydroxysuccinat, Dimethyl-D-malat
Größe auswählen
5 ML
CHF 241.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 241.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
Beilstein:
1908705
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +6.6°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)