Wichtige Dokumente
453579
(Formyloxy)acetonitril
99%
Synonym(e):
Cyanomethyl-formiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
Dichte
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
InChIKey
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?