452114
Bromfluoressigsäure-ethylester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
Dichte
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(F)Br
InChI
1S/C4H6BrFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChIKey
ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?