Wichtige Dokumente
451894
Natrium-Quecksilber-Legierung
beads, ≥99.9%, Na 10 %
Synonym(e):
Natriumamalgam
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
beads
Zusammensetzung
Na, 10%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
223 °C
SMILES String
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
InChIKey
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?