Merck
451754
Sigma-Aldrich
Lithiumbromid Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
Größe auswählen
10 G
CHF 75.00
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 75.00
About This Item
Lineare Formel:
LiBr · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.85 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
162-167 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.