Wichtige Dokumente
451495
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenon
98%
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
InChIKey
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)