Wichtige Dokumente
451142
Lithiumaluminiumchlorid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 ), Lithium aluminum tetrachloride, Lithium tetrachloroaluminate (LiAlCl4 )
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Partikelgröße
−10 mesh
SMILES String
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChIKey
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?