449733
Cäsiumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cesium chloride, Cesium monochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Methode(n)
centrifugation: suitable (density-gradient)
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.